OH30139512
Ohaus® Adventurer® Analytical Balance
Model EX225D, weighing capacity 120 / 220 g, resolution: 0.00001 / 0.0001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal weighing plate
Características
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30139512
capacidade de pesagem faixa de medição
120 / 220 g, resolution: 0.00001 / 0.0001 g
diâmetro do tacho de pesagem
8 cm