BR144535
BRAND® conical joint stopper, borosilicate glass
joint: ST/NS 29/32, semi-hollow
Sinônimo(s):
Conical joint stoppers, Stoppers
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
glass
octagonal borosilicate glass (grip)
Junta
joint: ST/NS29/32
descrição
octagonal grip
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 144535
Categorias relacionadas
Descrição geral
DIN 12252. Solid or semi-hollow, with octagonal grip.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR144535-1EA | 4061831864373 |