OH30127962
Ohaus® Adventurer® Precision Balance
Model AX423, weighing capacity 420 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30127962
capacidade de pesagem faixa de medição
420 g, resolution: 0.001 g
diâmetro do tacho de pesagem
13 cm