OH30100623
Ohaus® Adventurer® Precision Balance
Model AX223M, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal weighing plate
Características
CE compliant
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30100623
capacidade de pesagem faixa de medição
220 g, resolution: 0.001 g
diâmetro do tacho de pesagem
13 cm
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OH30100623-1EA | 4065266743005 |