Documentos Principais
OH30428207
Ohaus® Compass Portable Balance
Model CR5200, weighing capacity 5200 g, resolution: 1 g
Sinônimo(s):
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Código UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Materiais
plastic weighing plate
Características
CE compliant
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30428207
capacidade de pesagem faixa de medição
5200 g, resolution: 1 g
weighing pan W × W
13.2 cm × 12.5 cm
energia da bateria
alkaline, 300 hr life
Descrição geral
Slim, space-saving design allows for stackable storage.
Aplicação
Weighing
Características e benefícios
Intuitive two-button design makes for easy operation.
Informações legais
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.