N9162
Neocarzinostatin
from Streptomyces carzinostaticus, ≥90% (SDS-PAGE), solution
Sinônimo(s):
Holoneocarzinostatin, NCS, NSC-69856, Zinostatin
About This Item
Produtos recomendados
product name
Neocarzinostatin from Streptomyces carzinostaticus, ≥90% (SDS-PAGE), ~0.5 mg/mL
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
solution
concentração
~0.5 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C35H35NO12/c1-16-12-19(42-4)14-22-20(16)8-9-23(37)27(22)32(40)45-24-13-18-10-11-35(26-15-43-34(41)46-26)25(48-35)7-5-6-21(18)31(24)47-33-28(36-3)30(39)29(38)17(2)44-33/h8-9,12-14,17,21,24-26,28-31,33,36-39H,6,15H2,1-4H3/t17-,21?,24-,25-,26-,28-,29+,30-,31-,33-,35+/m1/s1
chave InChI
BLXZMHNVKCEIJX-PNKAXBHOSA-N
Aplicação
- as a DNA damaging agent to treat human fibroblast GM0637 cells
- as a radiomimetic antibiotic to induce DNA damage
- in combination with Vγ2Vδ2 T cells to determine the cytotoxicity in ovarian cancer cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.