N8534
Nilutamide
solid
Sinônimo(s):
5,5-Dimethyl-3-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,4-imidazolidinedione, Anandron, RU-23908
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
originador
Sanofi Aventis
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)NC(=O)N(c2ccc(c(c2)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O)C1=O
InChI
1S/C12H10F3N3O4/c1-11(2)9(19)17(10(20)16-11)6-3-4-8(18(21)22)7(5-6)12(13,14)15/h3-5H,1-2H3,(H,16,20)
chave InChI
XWXYUMMDTVBTOU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... AR(367)
Aplicação
- as a nuclear androgen receptor (nAR) inhibitor to study its effects on oocyte maturation in zebrafish
- to determine its effects on bioluminescent Saccharomyces cerevisiae bioreporters in BLYAS assay
- as a substrate in hydrogenation reaction
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)