N8162
NIDA-41020
≥97% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1-(2,4-Dichlorophenyl)-5-(4-methoxyphenyl)-4-methyl-N-(1-piperidinyl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
cor
off-white
solubilidade
DMSO: ~16 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)-c2c(C)c(nn2-c3ccc(Cl)cc3Cl)C(=O)NN4CCCCC4
InChI
1S/C23H24Cl2N4O2/c1-15-21(23(30)27-28-12-4-3-5-13-28)26-29(20-11-8-17(24)14-19(20)25)22(15)16-6-9-18(31-2)10-7-16/h6-11,14H,3-5,12-13H2,1-2H3,(H,27,30)
chave InChI
KWDBQJRWPWTGPF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)