N3529
NAN-190 hydrobromide
Sinônimo(s):
1-(2-Methoxyphenyl)-4-[4-(2-phthalimido)butyl]piperazine hydrobromide
About This Item
Produtos recomendados
cadeia de caracteres SMILES
Br.COc1ccccc1N2CCN(CCCCN3C(=O)c4ccccc4C3=O)CC2
InChI
1S/C23H27N3O3.BrH/c1-29-21-11-5-4-10-20(21)25-16-14-24(15-17-25)12-6-7-13-26-22(27)18-8-2-3-9-19(18)23(26)28;/h2-5,8-11H,6-7,12-17H2,1H3;1H
chave InChI
AXRUEPFPTQYHQD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1A(3350)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3