P0543
5-Pregnen-3β-ol-20-one-16α-carbonitrile
≥97%
Sinônimo(s):
Pregnenolone-16α-carbonitrile
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
esterilidade
non-sterile
Ensaio
≥97%
forma
powder, crystals or chunks
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubilidade
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (with heat)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12[C@](C[C@@H](C#N)[C@@H]2C(C)=O)([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC1
InChI
1S/C22H31NO2/c1-13(24)20-14(12-23)10-19-17-5-4-15-11-16(25)6-8-21(15,2)18(17)7-9-22(19,20)3/h4,14,16-20,25H,5-11H2,1-3H3/t14-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
chave InChI
VSBHRRMYCDQLJF-ZDNYCOCVSA-N
Aplicação
- in the induction of cytochrome P450
- as pregnane X receptor (PXR) activator in human liver cell lines.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>199.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 93.3 °C - closed cup