N1413
NSCI
≥97% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1-(4-Methoxybenzyl)-5-[2-(pyridin-3-yl-oxymethyl)pyrrolidine-1-sulfonyl]-1H-indole-2,3-dione
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CN2C(=O)C(=O)c3cc(ccc23)S(=O)(=O)N4CCC[C@H]4COc5cccnc5)cc1
InChI
1S/C26H25N3O6S/c1-34-20-8-6-18(7-9-20)16-28-24-11-10-22(14-23(24)25(30)26(28)31)36(32,33)29-13-3-4-19(29)17-35-21-5-2-12-27-15-21/h2,5-12,14-15,19H,3-4,13,16-17H2,1H3/t19-/m0/s1
chave InChI
XDHJBIYJRNFDKS-IBGZPJMESA-N
Informações sobre genes
human ... CASP1(834) , CASP3(836) , CASP6(839) , CASP7(840) , SUMO1(7341)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?