Documentos Principais
N0271
Millipore
Filter Membrane
Nitrocellulose, Thin-film membrane, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.24
Nome do produto
Filter membranes, nitrocellulose, TF membrane, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm
Materiais
TF membrane
fabricante/nome comercial
Millipore HATF04700
Diâmetro
47 mm
tamanho de poro
0.45 μm
Descrição geral
Biologically inert nitrocellulose membranes containing a small amount of cellulose acetate for improved handling. Autoclavable to 121°C; use below 75°C. Chemically compatible with dilute acids and bases, hydrocarbons, and non-polar liquids. MF-Millipore membranes have water extractables <5%, including a Triton wetting agent TF-Millipore membranes are Triton-free and have even lower water extractables than MF membranes. See Immobilon-NC in the Electrophoresis Equipment section for nitrocellulose blotting membranes.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Dinesh Chandra et al.
Clinical and experimental immunology, 154(2), 224-234 (2008-09-10)
The failure of Leishmania, an intracellular pathogen, to stimulate a pro-inflammatory response following entry into macrophages has been well reported. This occurs in spite of the fact that ligands for the toll-like receptors (TLR) have been recently shown on the