MTCT8734
MTC™ Bio DuoClick™ Two Position Screw-cap Culture Tube
capacity 5 mL, polypropylene, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
centrifuge tube, culture test tube, plastic culture tube, plastic tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
(cell culture)
polypropylene
round
screw cap
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 500 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio T8734
Parâmetros
4,000 × g speed
capacidade
5 mL
diâmetro × C
12 mm × 75 mm
adequação
suitable for (cell culture)
Categorias relacionadas
Descrição geral
DuoClick™ tubes are available e-beam sterilized, with screw caps attached, and in ready-to-use rack packaging.
Aplicação
Características e benefícios
- New patent pending screw-cap!
- Aerobic culturing at first click
- Anaerobic after second click
- Printed graduations
- Flat, markable screw-cap
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)