MTCT1211
MTC™ Bio Disposable Test Tubes
capacity 5 mL, polystyrene, neck (rimless)
Sinônimo(s):
plastic tube, sample tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.15
Produtos recomendados
Materiais
neck (rimless)
polystyrene
round
esterilidade
non-sterile
embalagem
bag of 10 × 500 ea
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio T1211
capacidade
5 mL
diâmetro × C
12 mm × 75 mm
adequação
suitable for (cell culture)
Descrição geral
Bulk packed, economical test tubes for high volume users. Supplied non-sterile and without caps, available in either translucent polypropylene or crystal clear polystyrene. Caps can be ordered separately.
Test Tube / Culture Tube, 12x75mm, 5mL, PS, rimless, no cap, non-sterile, 8 bags of 500 tubes, 4000/cs
Características e benefícios
- Round Bottoms
- Non-Sterile
- Plug Caps Available Separately
- Resealable Zip Bags
- Non-Graduated
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)