Documentos Principais
MTCT1121
MTC Bio Disposable Test Tubes
capacity 3 mL, polypropylene, rimless
Sinônimo(s):
plastic tube, sample tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.15
Materiais
polypropylene
round
esterilidade
non-sterile
embalagem
bag of 10 × 500 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio T1121
capacidade
3 mL
diâmetro × C
12 mm × 60 mm
adequação
suitable for (cell culture)
Descrição geral
Bulk packed, economical test tubes for high volume users. Supplied non-sterile and without caps, available in either translucent polypropylene or crystal clear polystyrene. Caps can be ordered separately.
Test Tube / Culture Tube, 12x60mm, 3mL, PP, rimless, no cap, non-sterile, 10 bags of 500 tubes, 5000/cs
Características e benefícios
  • Round Bottoms
  • Non-Sterile
  • Plug Caps Available Separately
  • Resealable Zip Bags
  • Non-Graduated
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)