MTCP8050
MTC™ Bio Reservoir
capacity 50 mL, non-sterile, pack of 100 ea (bulk bag)
Sinônimo(s):
cryo tube storage box, reagent dish, reagent holder
About This Item
Código UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.12
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 100 ea (bulk bag)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio P8050
capacidade
50 mL
Descrição geral
Reservoir, 50ml non-sterile, bulk pack, 100/cs
Características e benefícios
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)