MTCP70051S
MTC™ Bio ASPIR-8 Resevoir
capacity 5 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
cooled tube rack, reagent dish, reagent holder
About This Item
Código UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.15
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 100 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio P7005-1S
capacidade
5 mL
Descrição geral
ASPIR-8 Reservoir, 5mL, sterile, Individually wrapped, 100/cs
Características e benefícios
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)