Documentos Principais
MTCP521220U
MTC Bio ProPette LE 12-Channel Adjustable Pipettor
capacity 2-20 μL
Sinônimo(s):
pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.15
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio P5212-20U
capacidade
2-20 μL
Descrição geral
ProPette LE 12 -Channel Pipette, 2 to 20µL
Características e benefícios
  • Adjustable with Roto-Lock
  • Light weight with reduced forces
  • Full volume range (1.0µL-300µL)
  • Superior accuracy and reproducibility
  • Outstanding user comfort
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)