Documentos Principais
MTCH6800SK
MTC Bio Halo Lightweight Single Channel Pipettor Starter Kit
4 pipettors and a 6 place carousel stand
Sinônimo(s):
pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.15
Características
adjustable
manual
no. of channels 1
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio H6800-SK
Descrição geral
Halo Pipettor Starter Kit, includes H6800-10 (10µL), H6800-20 (20µL), H6800-200 (200µL), H680-1MXL (1250µL), and H6800-CR (6 place carousel stand)
Características e benefícios
  • 10-40% lighter than leading competitors
  • 4 Digit micrometer with DriftGuard protection
  • Exclusive 1250µL model for extended length tips
  • User-enabled calibration port
  • Compatible with universal tips
Informações legais
Halo is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)