Documentos Principais
MTCP3801Q
MTC Bio Pure.Amp qPCR 8 Tube Strips
capacity 0.1 mL, clear tube, clear cap (optical), flat cap
Sinônimo(s):
PCR sample storage tubes, plastic tube, sample storage tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiais
(self standing star foot)
clear cap (optical)
clear tube
flat cap
polypropylene
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 120 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio P3801-Q
capacidade
0.1 mL
Descrição geral
0.1ml qPCR 8-Strip (With SEPARATE Optical Strip Caps), Natural/Clear, 120/pk
Características e benefícios
  • RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free
  •  Evaporation rates ? 5%
  •  Inner packs of 10 membranes
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Pure.Amp is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)