Documentos Principais
MTCM5430
MTC Bio T-Shape Spreader
L × W 38 mm × 140 mm, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
cell spreader
About This Item
Código UNSPSC:
41122103
NACRES:
NB.17
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 500 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
MTC Bio M5430
C × L
38 mm × 140 mm
Descrição geral
Spreader, T-Shape, 34 x 140mm, individually wrapped, 500/cs
Características e benefícios
  • Spreads cultures and liquids evenly
  • Ideal for bacterial CFU counts
  • Smooth edges - minimizes gouging
  • Pre-sterilized - no flaming required
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)