MTCC3215SG
MTC™ Bio ClearSeal™ Graduated Screw Cap Microtubes
capacity 1.5 mL, sterile, cap, natural, self standing, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Sinônimo(s):
centrifuge tube, screw-cap tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear
polypropylene
round
screw top cap
esterilidade
sterile
Características
cap natural
graduation
neck thread external
embalagem
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio C3215-SG
Parâmetros
22,000 × g speed
capacidade
1.5 mL
diâmetro × C
12.8 mm × 47.6 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Ultra-clear polypropylene
- Packaged in resealable bags of 50
- Leak-proof O-ring seal
- Sterile, RNase, DNase & Pyrogen free
- White, printed graduations
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)