Documentos Principais
MTCC3205S
MTC Bio ClearSeal Screw Cap Microtubes
capacity 0.5 mL, sterile, cap, natural, self standing, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Sinônimo(s):
centrifuge tube, screw-cap tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiais
clear cap
clear tube
polypropylene
round
screw top cap
esterilidade
sterile
Características
cap natural
embalagem
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
fabricante/nome comercial
MTC Bio C3205-S
Parâmetros
21,000 xcg speed
capacidade
0.5 mL
Descrição geral
Screw-cap microtubes include assembled caps with silicone O-rings that assure a leakproof seal from -86°C to +121°C and can be centrifuged at up to 22,000×g.
Características e benefícios
  • non-graduated
  • ultra-clear polypropylene
  • leak-proof O-ring seal from -86°C to +121°C
  • Max 22,000×g
  • sterile; RNase, DNase & Pyrogen free
Informações legais
ClearSeal is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)