Documentos Principais
MTCC2592
MTC Bio MacroTubes® rack
50 x 5 mL tubes
Sinônimo(s):
tube holder, tube rack
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
Materiais
polypropylene
Características
50 x 5 mL tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio C2592
Descrição geral
Decanting rack for 50 MacroTubes®, Fits 5mL Snap Cap or Screw Cap Tubes, w/ Silicone Grip Wells
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
MacroTubes is a registered trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)