MTCC2540
MTC™ Bio Screw Cap MacroTubes®
capacity 5 mL, clear, sterile, pkg of 500 ea (attached caps in foam racks)
Sinônimo(s):
centrifuge tube, plastic tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear
conical
polypropylene
screw cap
esterilidade
sterile
Características
graduation
embalagem
pkg of 500 ea (attached caps in foam racks)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio C2540
Parâmetros
25,000 × g speed (max)
capacidade
5 mL
Descrição geral
Características e benefícios
- Compatible with standard equipment
- Centrifuge at up to 25,000xg
- RNase, DNase & pyrogen free
- Unsurpassed Clarity
- Dual graduations at every 0.2mL and 0.5mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)