MTCC2230AM
MTC™ Bio ScrewSeal™ Microcentrifuge Tubes
self standing, amber, capacity 2.0 mL, pkg of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Sinônimo(s):
conical tube, plastic tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber
conical
high-density polyethylene cap
polypropylene
screw top cap
esterilidade
sterile
Características
graduation
embalagem
pkg of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio C2230-AM
Parâmetros
22,000 × g speed
capacidade
2.0 mL
diâmetro × C
12.8 mm × 47.4 mm
Descrição geral
Características e benefícios
- Ultra-clear polypropylene
- Molded or non-graduated options
- Leak-proof O-ring seal
- Light-blocking amber available
- Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free