MTCC200050AST
MTC™ Bio SureSeal S™ Microcentrifuge Tube
capacity 1.5 mL, sterile, assorted colors, pack of 500 ea (10 x bags 50 ea, single colour per pack)
Sinônimo(s):
centrifuge tube, plastic tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
assorted colors
polypropylene
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 500 ea (10 x bags 50 ea, single colour per pack)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio C2000-50AST
Parâmetros
28,000 × g speed
capacidade
1.5 mL
Descrição geral
Características e benefícios
- Sterile comes standard – by electron beam radiation
- Self-Standing bag – with gusseted bottom
- Stop-Pops™ supplied – 10 cap locks in every bag
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)