MSST0049
SILu™Prot AKT1,RAC-alpha serine/threonine-protein kinase human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C- and 15N-labeled
Sinônimo(s):
Protein kinase B (PKB), Protein kinase B alpha (PKB alpha), Proto-oncogene c-Akt, RAC-PK-alpha
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
potência
≥98% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
adequação
suitable for mass spectrometry (standard)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... AKT1 (207)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sequência
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)