MSST0021
SILu™Prot CRP C-reactive protein human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, 13C and 15N-labeled
Sinônimo(s):
PTX1, pentaxin, pentraxin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
liquid
potência
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
adequação
suitable for mass spectrometry (standard)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PTX3(5806)
Descrição geral
Suggested Quantitative Analysis Parameters
(MRM settings provided for three suggested peptides)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2