MAK471
Urea Assay Kit III
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinônimo(s):
Urea Quantification Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
aplicação(ões)
food and beverages
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
diabetes; renal disease; gastrointestinal diseases; endocrinological disorders; genitourinary disorders; cardiovascular diseases; orthopedic diseases
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Características e benefícios
- The linear detection range of the kit is 50 to 1000 µM urea in the 96-well plate assay
- Compatible with high-throughput handling systems.
- Simple procedure involves adding a single working reagent, and reading the absorbance after 30 minutes. Room temperature assay. No 37 °C heater is needed.
Adequação
Princípio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)