MAK453
Glutathione S-transferase Assay Kit
Sufficient for 100 colorimetric tests
Sinônimo(s):
GST Assay Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
entrada
cell lysate
tissue
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
neurological disorders, asthma; pulmonary disorders, diabetes; cancer; endocrinological disorders
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- Cancer Research
- Oxidative Stress Research
- Metabolism Research
Características e benefícios
- Efficient and Precise: Requires only 20 μL of sample and a quick 10-minute reaction time while detecting Glutathione S-transferase levels within a range of 2 to 80 U/L, offering convenience and sensitivity.
- Compatibility with High-Throughput Systems: Easily integrate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth operation and accurate results, enhancing efficiency in your laboratory processes.
Adequação
Princípio
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)