MAK447
Alkaline Phosphatase Assay Kit
Sufficient for 250 colorimetric tests
Sinônimo(s):
ALP Activity Assay Kit, Alkaline Phosphatase Test Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
aplicação(ões)
pharmaceutical
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
osteoporosis; gastrointestinal diseases; orthopedic diseases; cancer
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- Cancer Research
- Gastroenterology Disease Research
- Osteoporosis Research
Características e benefícios
Simplified Process: Experience a streamlined process with the addition of only a single working reagent and a short 5 minute assay reaction, reducing complexity and saving valuable time and effort.
Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
Adequação
Princípio
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)