MAK183
PDH Activity Assay Kit
Sufficient for 100 Colorimetric tests
Sinônimo(s):
Pyruvate Dehydrogenase Activity Assay Kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric tests
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
neurological disorders; cancer
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PDHA1(5160) , PDHA2(5161) , PDHB(5162) , PDHX(8050)
mouse ... PDHA1(18597) , PDHA2(18598) , PDHB(68263) , PDHX(27402)
rat ... PDHA1(29554) , PDHA2(117098) , PDHB(289950) , PDHX(311254)
Descrição geral
Aplicação
Adequação
Princípio
Somente componentes do kit
- PDH Assay Buffer
- PDH Substrate
- PDH Developer
- NADH Standard
- PDH Positive Control
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)