Documentos Principais
MAK064
Sigma-Aldrich
Kit de ensaio de lactato
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinônimo(s):
Kit de ensaio de ácido lático
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
uso
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
método de detecção
colorimetric
fluorometric
doença(s) relevante(s)
endocrinological disorders, diabetes; cancer
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
O L(+)-Lactato é um composto metabólico formado em animais pela ação da enzima lactato desidrogenase. O lactato é produzido em células em proliferação e durante condições anaeróbicas, como exercício. Concentrações anormalmente altas de lactato foram associadas a quadros patológicos como câncer, diabetes e acidose láctica. O L(+)-lactato é o principal estereoisômero de lactato formado no metabolismo intermediário humano, e está presente no sangue em níveis por volta de 1-2 mmol/l. Este kit oferece uma maneira conveniente de detectar L(+)-lactato em amostras biológicas. Não é necessário pré-tratar nem purificar as amostras.
Aplicação
O kit de ensaio de lactato foi usado para determinar as concentrações de lactato em amostras.
Adequação
Adequado para detectar L(+)-lactato em meio de cultura, meio de fermentação, sangue e células.
Princípio
Nesse ensaio, a concentração de lactato é determinada por um ensaio enzimático, que resulta em produto colorimétrico (570 nm)/fluorométrico (λex = 535 nm/λem = 587 nm), proporcional ao lactato presente. Os níveis típicos de sensibilidade deste kit estão entre 0,001 e 10 mM.
substituído por
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Daniela Volonte et al.
Aging, 8(10), 2355-2369 (2016-10-06)
Mitochondrial proteases ensure mitochondrial integrity and function after oxidative stress by providing mitochondrial protein quality control. However, the molecular mechanisms that regulate this basic biological function in eukaryotic cells remain largely unknown. Caveolin-1 is a scaffolding protein involved in signal
Ivan Kushkevych et al.
Journal of clinical medicine, 8(7) (2019-07-25)
The small-large intestine axis in hydrogen sulfide accumulation and testing of sulfate and lactate in the gut-gut axis of the intestinal environment has not been well described. Sulfate reducing bacteria (SRB) of the Desulfovibrio genus reduce sulfate to hydrogen sulfide
Annasofia Anemone et al.
International journal of oncology, 51(2), 498-506 (2017-07-18)
Dichloroacetate (DCA) can reverse the glycolytic phenotype that is responsible of increased lactate production and extracellular pH acidification in cancer cells. Magnetic resonance imaging-chemical exchange saturation transfer (MRI-CEST) pH mapping is a novel non-invasive imaging approach that can measure in vivo
Cardiac STAT3 Deficiency Impairs Contractility and Metabolic Homeostasis in Hypertension.
Altara R, et al.
Frontiers in Pharmacology, 7, 436-436 (2016)
Min Xu et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 47(1), 151-160 (2018-05-16)
Poor response to chemotherapy leads to the relapse and metastatic progression of tumors. Reprogrammed glucose metabolism is one of the important hallmarks of cancer that facilitates cancer cell survival, proliferation and chemoresistance. However, the precise fate of glucose metabolism and
Artigos
We presents an article about the Warburg effect, and how it is the enhanced conversion of glucose to lactate observed in tumor cells, even in the presence of normal levels of oxygen. Otto Heinrich Warburg demonstrated in 1924 that cancer cells show an increased dependence on glycolysis to meet their energy needs, regardless of whether they were well-oxygenated or not.