MAK044
Kit de quantificação de ácidos graxos livres
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Sinônimo(s):
Kit de ensaio de ácidos graxos livres
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
método de detecção
colorimetric
fluorometric
doença(s) relevante(s)
endocrinological disorders, diabetes; cancer
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Alterações no metabolismo de ácidos graxos causam a doença hepática gordurosa. O acúmulo de ácidos graxos livres nos miócitos leva ao risco de disfunção cardíaca. A β-oxidação elevada de ácidos graxos está envolvida na isquemia cardíaca.
Aplicação
- para medir a hidrólise de lipídios por determinação de ácidos graxos livres em amostras digeridas.
- para medir o nível de ácidos graxos livres no plasma e no soro.
- para quantificar o nível de ácidos graxos livres no tecido hepático.
Adequação
Princípio
produto relacionado
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)