MAK003
Branched Chain Amino Acid Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric tests
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
endocrinological disorders, diabetes; gastrointestinal diseases; neurological disorders
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Adequação
Princípio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Os clientes também visualizaram
Artigos
Assay protocol for the colorimetric detection of Branched Chain Amino Acids (BCAA) in biological samples using the alanine assay kit.