M9434
Anti-Myelin Basic Protein Antibody
rat monoclonal, 14
Sinônimo(s):
Anti-MBP
About This Item
Produtos recomendados
product name
Monoclonal Anti-Myelin Basic Protein (MBP) (36-50) antibody produced in rat, clone 14, tissue culture supernatant
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
tissue culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
14, monoclonal
contém
0.09% sodium azide
reatividade de espécies
horse, chicken, human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MBP(4155)