M7927
Anti-MAP Kinase (ERK-1, 351-368) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen, ERK-1 44 kDa
antigen, ERK-2 42 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5 μg using NIH 3T3 mouse fibroblast lysates
microarray: suitable
western blot: 1:5,000 using NIH 3T3 mouse fibroblast lysate or rat brain extract
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPK3(5595)
mouse ... Mapk3(26417)
rat ... Mapk3(50689)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- western blotting.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)