M6940
Modafinil
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]acetamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV
cor
white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
originador
Teva
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CS(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15NO2S/c16-14(17)11-19(18)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
chave InChI
YFGHCGITMMYXAQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A3(6531)
rat ... Slc6a3(24898)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?