M5319
Matrine
Sinônimo(s):
Matridin-15-one, Sophocarpidine
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCC2C3CCCN4CCCC(CN12)C34
InChI
1S/C15H24N2O/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-/m0/s1
chave InChI
ZSBXGIUJOOQZMP-JLNYLFASSA-N
Aplicação
- to study its antioxidant and protective effect on doxorubicin (DOX)-induced cardiotoxicity in mice model and H9C2 cells
- as a chemotherapeutic agent to test its inhibitory effect on the growth of human glioblastoma multiforme (GBM) cells, and ovarian cancer cells
- to study its effect on mitochondrial fission and its anti-tumor functionality in HepG2 cells
- as a necroptosis inducer in cholangiocarcinoma (CCA) cell lines
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?