M4699
MTEP hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
MTEP hydrochloride, 3-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)ethynyl]pyridine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 30 mg/mL, clear
originador
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cc1nc(cs1)C#Cc2cccnc2
InChI
1S/C11H8N2S.ClH/c1-9-13-11(8-14-9)5-4-10-3-2-6-12-7-10;/h2-3,6-8H,1H3;1H
chave InChI
YCIOJDKGCWAHLR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience