M3320
Monoclonal Anti-MBNL1 antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone HL 1822 (3A4-1E9), purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CUG Triplet Repeat Expansion Double-stranded RNA-binding protein, Anti-EXP, Anti-KIAA0428, Anti-Muscleblind-like protein, Anti-Triplet-expansion RNA-binding protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HL 1822 (3A4-1E9), monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~42 kDa
reatividade de espécies
monkey, mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using HeLa nuclear cell extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MBNL1(4154)
mouse ... Mbnl1(56758)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?