MABE70
Anti-MBNL1 Antibody, clone 4A8
clone 4A8, from mouse
Sinônimo(s):
muscleblind-like (Drosophila), muscleblind (Drosophila)-like, muscleblind-like protein 1, Triplet-expansion RNA-binding protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A8, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MBNL1(4154)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
1:4 dilution from a representative lot detected MBNL1 in myotonic dystrophy cells. Data courtesy of Dr. Ian Holt, Wolfson Centre for Inherited Neuromuscular Disease.
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:10,000 dilution of this antibody detected MBNL1 on 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1