M2441
Anti-MAGI-2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ARIP, Anti-S-SCAM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
microarray: suitable
western blot: 1:250 using rat brain extracts
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Magi2(113970)
Descrição geral
MAGI-2 was initially identified in rat, as a protein interacting with N-methyl-D-aspartate receptors (NMDA-R) and neuronal cell adhesion proteins, and was named S-SCAM.4Three isoforms of S-SCAM were identified, of 1277, 1113 and 1053 amino acids length, respectively.5
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2