Documentos Principais
M1816
Sigma-Aldrich
Myelin Basic Protein Kinase 1 from bovine kidney
>90% (SDS-PAGE)
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.32
Nível de qualidade
Ensaio
>90% (SDS-PAGE)
Formulário
solution
atividade específica
≥300 units/mg protein
peso molecular
40 kDa
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Definição da unidade
One unit will incorporate one nanomole of phosphate into myelin basic protein at pH 7.0 at 30 °C
forma física
Solution at 1 μg/mL in 50 mM Tris-HCl, pH 7.0, 1 mM benzamidine, 1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 14 mM β-mercaptoethanol, and 50% glycerol
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)