M1156
Methyl β-D-glucuronide sodium salt
≥98% (TLC, anhydrous)
Ensaio
≥98% (TLC, anhydrous)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D -61.0 to -59.0 °, c = 1% (w/v) in water
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Impurezas
≤2% water (Karl Fischer)
cor
white to off-white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
traços de cátion
Na: 7.5-12.5%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)O)OC
InChI
1S/C7H12O7.Na/c1-13-7-4(10)2(8)3(9)5(14-7)6(11)12;/h2-5,7-10H,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,7+;/m0./s1
chave InChI
MSQCUKVSFZTPPA-UDGZVUODSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?