M0691
Anti-Myosin VI antibody, Mouse monoclonal
~1 mg/mL, clone MUD-19, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-DFNA22, Anti-DFNB37
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MUD-19, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~150 kDa by SDS-PAGE
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2 μg/mL using A431 total cell extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYO6(4646)
mouse ... Myo6(17920)
rat ... Myo6(315840)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- western blot assay
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3