Key Documents
M047080
Sigma-Aldrich
Cyanine 3 Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sinônimo(s):
2-[3-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C58H70N4O4P
Número CAS:
Peso molecular:
918.17
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
cor
dark red, 0.1M in Acetonitrile
turbidez
clear
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibilidade
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
temperatura de armazenamento
−70°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3