Documentos Principais
M024030
Sigma-Aldrich
ssH-Linker
configured for ABI
Sinônimo(s):
9,11-Dioxa-2-aza-10-phosphatridecanoic acid, 10-[bis(1-methylethyl)amino]-13-cyano-, 2-[[(4-methoxyphenyl)diphenylmethyl]amino]ethyl este
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H53N4O5P
Peso molecular:
676.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.51
tipo
for DNA synthesis
Nível de qualidade
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
compatibilidade
configured for ABI
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(NCCOC(=O)NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C38H53N4O5P/c1-31(2)42(32(3)4)48(47-29-16-25-39)46-28-15-7-6-14-26-40-37(43)45-30-27-41-38(33-17-10-8-11-18-33,34-19-12-9-13-20-34)35-21-23-36(44-5)24-22-35/h8-13,17-24,31-32,41H,6-7,14-16,26-30H2,1-5H3,(H,40,43)
chave InChI
VTFLXOVDKJUHER-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
This product is covered under US Patent Number 7,491,857
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)