Documentos Principais
M047000
Sigma-Aldrich
Cyanine 3 Phosphoramidite
Sinônimo(s):
2-[3-[1,3-Dihydro-1-[3-(4-methoxytriphenylmethoxy)propyl]-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene]-1-propen-1-yl]-1-[3-[N,N-diisopropylamino(2-cyanoethoxy)phosphinoxy]propyl]-3,3-dimethyl-3H-indolium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C58H70N4O4P
Número CAS:
Peso molecular:
918.17
Código UNSPSC:
41116105
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥90% (31P-NMR)
≥95.0% (@549nm, reversed phase HPLC)
cor
dark red, 0.1M in Acetonitrile
turbidez
clear
λ
conforms (UV/VIS Identity)
temperatura de armazenamento
−70°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)